Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexadecane |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 18,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7730g/mL |
| Kogepunkt | 287,0 °C |
| Flammepunkt | 135 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Hexadecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.