Beskrivelse
- Hexadecan er blevet brugt som et faseændringsmateriale (PCM ) til fremstilling af hexadecan/xGnP (eksfolieret grafit nanoplade), en komposit PCM fyldt med xGnP. Hexadecan (n-hexadecan) er et alifatisk langkædet kulbrinte. Det er et referencebrændstof med cetantallet 100 og bruges til at bestemme cetantallet for dieselbrændstoffer. Mekanismen for oxidation af hexadecan i gasfasen er blevet beskrevet. Densiteten, lydens hastighed, adiabatisk kompressibilitet og komprimeret væskedensitet af hexadecan er blevet bestemt. Ydeevnen af platin/zeolit-katalysatorer til hydroisomerisering af n-hexadecan er blevet vurderet. Den termiske nedbrydning af n-hexadecan danner n-alkaner og 1-alkener som nøgleprodukter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexadecane |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Tæthed | 0.77g/mL |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl |
| Formel vægt | 226.4 |
| Procent renhed | 0.99 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Hexadecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Hexadecane