Få mere at vide
n-hexadecan,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401142 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401142 100 mL -
11411142 500 mL 500ml
11421142 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401142 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219521880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
n-hexadecan≥ 99%, flydende
  • Hexadecan er blevet brugt som et faseændringsmateriale (PCM ) til fremstilling af hexadecan/xGnP (eksfolieret grafit nanoplade), en komposit PCM fyldt med xGnP. Hexadecan (n-hexadecan) er et alifatisk langkædet kulbrinte. Det er et referencebrændstof med cetantallet 100 og bruges til at bestemme cetantallet for dieselbrændstoffer. Mekanismen for oxidation af hexadecan i gasfasen er blevet beskrevet. Densiteten, lydens hastighed, adiabatisk kompressibilitet og komprimeret væskedensitet af hexadecan er blevet bestemt. Ydeevnen af platin/zeolit-katalysatorer til hydroisomerisering af n-hexadecan er blevet vurderet. Den termiske nedbrydning af n-hexadecan danner n-alkaner og 1-alkener som nøgleprodukter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-76-3
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.448
MDL nummer MFCD00008998
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC navn hexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.77g/mL
Analyseprocentområde >99%
Mængde 100 mL
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Formel vægt 226.4
Procent renhed 0.99
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i