Få mere at vide
n-Hexadecane, 99,5+%
Artikelnummer. 11445240
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445240 5 g 5g
11455240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11445240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044511.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,448 g/mol
Ansat i industrien som adsorbenter, brændstoffer og brændstoftilsætningsstoffer. Også inden for stof-, tekstil- og læderprodukter. Opløsningsmiddel, organisk mellemprodukt, tændingsstandard for dieselbrændstoffer. Brændstoffer og relaterede produkter. Hexadecan anvendes til genvinding af værdifulde aminer ved hjælp af destillation fra vandige alkanolaminopløsninger, som i vid udstrækning anvendes i gasforarbejdningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-76-3
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.448
MDL nummer MFCD00008998
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC navn hexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane
Smeltepunkt 18°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.773 g/mL
Kogepunkt 287°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Brydningsindeks 1.4345
Mængde 5 g
Beilstein 1736592
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,acetone,ether.
Formel vægt 226.45
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane