Få mere at vide
n-Hexadecane, 95%
Artikelnummer. 11339408
Skift visning
Mængde:
1 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
1 GAL
5 GAL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339408 1 gal. 1 GAL
11329408 5 gal. 5 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11339408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043283.LV
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Standard for vurdering af diesel brændstofs tændingsegenskaber | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,448 g/mol
Standard for klassificering af diesel-brændstoftændingskvaliteter Hexadecan tjener som reference for andre brændstofblandinger og tildeles et cetantal på 100; bruges som stenografi for cetantal, en indikator for dieselbrændstofs forbrændingshastighed. Hexadecan anvendes til fremstilling af emulsioner; også brugt som substrat til fremstilling af biooverfladeaktive stoffer. n-hexadecan har vist sig nyttig til identifikation af hvedefrøproteinet CM3 som en yderst aktiv emulgator. Superamfifobicitet på polymerer kan studeres med hexadecan nedsænkningstest. Formstabiliseret faseændringsmateriale (SSPCM), fremstillet under anvendelse af hexadecan som en PCM , i xGnP som et støttemateriale, har vist sig at have potentialet til at blive brugt til at udvikle byggematerialer med forbedrede termiske energilagringskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-76-3
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.448
MDL nummer MFCD00008998
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC navn hexadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexadecane
Smeltepunkt 18 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.773 g/mL
Kogepunkt 287 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Brydningsindeks 1.4345
Mængde 1 gal.
Beilstein 1736592
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol Blandet med alkohol, acetone, kloroform og ether; Ublandelig med vand.
Formel vægt 226.45
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane