Få mere at vide
n-hexacosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398968
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398968 5 g 5g
11318978 25 g 25g
11308978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11398968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042461.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-01-3
Molekylær formel C26H54
Molekylvægt (g/mol) 366.72
MDL nummer MFCD00009354
InChI nøgle HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
IUPAC navn hexacosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexacosane
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Farve Hvid
Lugt Weak
Mængde 5 g
Beilstein 1705609
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 366.72
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof