Få mere at vide
n-heptylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11449833
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449833 500 g 500g
11429833 25 g 25g
11439833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12969.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1078-71-3 | C13H20 | 176,303 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-71-3
Molekylær formel C13H20
Molekylvægt (g/mol) 176.303
MDL nummer MFCD00009545
InChI nøgle LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylheptane, benzene, heptyl, n-heptylbenzene, heptane, 1-phenyl, heptane, 1 or 7-phenyl, unii-12uc21c7sn, phenylheptane, heptyl-benzene, heptane, phenyl
PubChem CID 14115
IUPAC navn heptylbenzen
SMIL CCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptylbenzene
Smeltepunkt -48 °C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 230 °C til 233 °C
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1905782
Formel vægt 176.3
Procent renhed 98%