Få mere at vide
n-Heptylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptylbenzene-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 1219799-19-5 |
| Molekylær formel | C13 D5 H15 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | n-Heptylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Heptylbenzene-D5 (phenyl-D5), Heptylbenzene-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12 H,2-5,7,10H2,1H3/i6D,8 D,9 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-heptylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.329 |
| Formel vægt | 181.188 g/mol |
| Vis mere |