Få mere at vide
n-Heptylamin, 99+%
Artikelnummer. 15179193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15179193 500 mL Glasflaske 500ml
10071690 25 mL Glasflaske 25ml
10081690 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15179193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155465000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-68-2
Molekylær formel C7H17N
Molekylvægt (g/mol) 115.22
MDL nummer MFCD00008244
InChI nøgle WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC navn heptan-1-amin
SMIL CCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptylamine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -23,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7740g/mL
Kogepunkt 153,0 °C til 156,0 °C
Flammepunkt 44 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6NH2
Brydningsindeks 1,4233 til 1,4253
Mængde 500 mL
Beilstein 04,193
Specifik vægtfylde 0.774
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 115.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske