Få mere at vide
n-Heptylamin, 99+%
Artikelnummer. 10071690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071690 25 mL Glasflaske 25ml
10081690 100 mL Glasflaske 100ml
15179193 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10071690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155460250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-68-2
Molekylær formel C7H17N
Molekylvægt (g/mol) 115.22
MDL nummer MFCD00008244
InChI nøgle WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC navn heptan-1-amin
SMIL CCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptylamine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -23.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7740g/mL
Kogepunkt 153.0°C to 156.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6NH2
Brydningsindeks 1.4233 to 1.4253
Mængde 25 mL
Beilstein 04,193
Specifik vægtfylde 0.774
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 115.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske