Få mere at vide
n-Heptyl-d15 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanol-D15 |
| CAS | 194793-95-8 |
| Molekylær formel | C7 D15 H O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Heptan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15-ol (9 CI), n-Heptyl-d15 alcohol, 1-Heptan-d15-ol, Heptyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15 alcohol, 1-Heptanol-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.294 |
| Formel vægt | 131.214 g/mol |
| Vis mere |