Få mere at vide
n-Heptyl 4-Hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30406320
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406320 100 g
30393082 5 g
30389922 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH283180100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1085-12-7
Molekylær formel C14 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, heptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Heptyl alcohol, p-hydroxybenzoate (6CI), Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl p-hydroxybenzoate, Heptyl paraben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, n-Heptyl p-hydroxybenzoate, Nipaheptyl, NSC 309818, Staypro WS 7, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
IUPAC navn heptyl 4-hydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3
Formel vægt 236.1412
Procent renhed >95%