Få mere at vide
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3/i7D,8D,9D,10D |
| Formel vægt | 240.166 |