Få mere at vide
n-Heptyl-1-d1 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanol-1-D |
| CAS | 38007-42-0 |
| Molekylær formel | C7 D H15 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Heptan-1-d-ol (9 CI), Heptyl-1-d alcohol, n-Heptyl-1-d1 alcohol, 1-Heptanol-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i7D |
| SMIL | [2 H]C(O)CCCCCC |
| IUPAC navn | 1-deuterioheptan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.207 |
| Formel vægt | 117.126 g/mol |
| Vis mere |