Få mere at vide
N-Heptanoylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Heptanoylglycine |
| CAS | 23783-23-5 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | CCCCCCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(heptanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |