Få mere at vide
n-heptan, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558584 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15558584
Brand: Avantor J.T.Baker 933803
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    Til brug i gaskromatografi (GC), organisk restanalyse
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Mængde 4 L
Flammepunkt −4.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.68kg
Formel vægt 100.2
Grad ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.