Få mere at vide
n-Heptan, spektrofotometrisk grad, 99+% n-Heptan 96% min
Beskrivelse
n-heptan bruges i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel og GC-analyse, HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Anvendes som en primær referencestandard til at bestemme slagværdien for karburatorbrændstoffer og opløsningsmidler, især for vegetabilske olier, lavtemperaturtermometre, kalibreringer og polymerisationsreaktionsmedier. Hydroisomeriseringen af n-heptan til dannelse af diforgrenede og triforgrenede produkter, der er nyttige til fremstilling af højoktanbenzin. vand/AOT/n-heptan mikroemulsioner spiller en væsentlig rolle for syntese, størrelseskontrol og passivering af CdS nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptane |
| Smeltepunkt | °C til 91 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0.684 |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | -4 °C (24 °F) |
| Lugt | Petroleum-lignende |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3877 |
| Vis mere |