Få mere at vide
n-heptan, Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645903
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16645903 200 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16645903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65796200L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 0.69 g/cm3 (15°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt -4°C
Molekylær formel C7H16
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
MDL nummer MFCD00009544
Kogepunkt 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21
Grad Farmakopé