Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptane |
| Smeltepunkt | -91,0 °C |
| Absorbans | (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,01 maks. ved 245 nm, 0,046 maks. ved 227 nm, 0,10 maks. ved 220 nm, 0,301 maks. ved 210 nm, 0,7 max ved 200 nm |
| Tæthed | 0.6830g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −4 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3850 til 1,3890 |
| Rester efter fordampning | 0,0005% maks. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.