Få mere at vide
n-heptan, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptane |
| Smeltepunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 1 |
| Tæthed | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | -4°C |
| Molekylær formel | C7H16 |
| Lineær formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Vis mere |