Få mere at vide
N-heptan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12606717 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12606717
Brand: Fisher Chemical H/0155/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -91°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 98°C
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 48mbar at 20°C
Viskositet 0.4 mPaS at 20°C
Formel vægt 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.