Tekniske data
| Smeltepunkt | -91 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 48 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,4 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 98 °C |
| Formel vægt | 100,2 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.