Få mere at vide
n-Heptan, miljøgrad, 96+%
Artikelnummer. 11335317
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335317 1 L 1 L
11325317 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11335317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040978.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
For pesticidrest-, miljø- og GC-analyse | CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100,21 g/mol
Det bruges i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel og GC-analyse, HPLC, spektrofotometri og miljøtestning. Bruges som en primær referencestandard til at bestemme slagværdien af karburatorbrændstoffer og opløsningsmidler, især for vegetabilske olier, lavtemperaturtermometre, kalibreringer og polymerisationsreaktionsmedier. Hydroisomeriseringen af n-heptan til dannelse af diforgrenede og triforgrenede produkter, der er nyttige til fremstilling af højoktanbenzin. vand/AOT/n-heptan mikroemulsioner spiller en væsentlig rolle for syntese, størrelseskontrol og passivering af CdS nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Submikron filtreret, halogeneret rest: 10ng/L (GC-ECD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.684 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt -4°C (24°F)
Tændingspunkt 215°C (419°F)
Lugt Petroleum-like
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3877
Analyseprocentområde >96%
Beilstein 1730763
Kogepunkt 97°C to 99°C
Opløselighedsinformation Miscible in alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 100.21
Grad Miljø