Få mere at vide
n-heptan-d{16}, 98 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431807
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Forindstillet ampul
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15431807 1 g Forindstillet ampul 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15431807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042289.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33838-52-7 | C7H16 | 100.21 g/mol
n-heptan-d{16} bruges som en testbrændstofkomponent i anti-bank-testmotorer, et 100 % heptanbrændstof er nulpunktet på oktanskalaen. Heptan er kommercielt tilgængelig som blandede isomerer til brug i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel, n-heptan til forskning og udvikling og farmaceutisk fremstilling og som en mindre komponent i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane-d{16}
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.794 g/mL
Flammepunkt −4°C (24°F)
Emballage Forindstillet ampul
Brydningsindeks 1.3877
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 g
CAS 33838-52-7
Smeltepunkt -91°C to -89°C
Kogepunkt 97°C to 99°C
Molekylær formel C7H16
MDL nummer MFCD00062744
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Synonym heptane-d16, n-heptane-d 16, 2h16 heptane, hexadecadeuterio-heptane, 2 h?? heptane, heptane-d16, 99 atom % d
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecadeuterioheptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21
PubChem CID 524600
Formel vægt 116.33
Procent renhed 98%