Beskrivelse
C7H16, CAS-nummer-142-82-5, dipropylmethan, dipropylmethan, eptani, n-heptan, gettysolve-c, heptanpolish, skellysolve c, heptylhydrid, heptan, heptanen, 2,5L, 98 grader.C, CHE80BI:430gmol, Farveløs:430gmol. IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 grader C, 9544, 100.205, ravfarvet glasflaske, flydende, 8900
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -91°C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 48mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.4 mPaS at 20°C |
| Kogepunkt | 98°C |
| Formel vægt | 100.2g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.