Få mere at vide
n-heptan, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10241151 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
2.5 L
Artikelnummer.
10241151 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10241151 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8110.2500
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -90.6°C
CAS 142-82-5
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.6838 g/cm³ (20°C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -4°C
Rester efter fordampning max. 0.001%
Analyseprocentområde min. 99.0%
Molekylær formel C7H16
MDL nummer MFCD00009544
Vand max. 0.01%
Kogepunkt 98.4°C (1013 hPa)
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21