Få mere at vide
n-Heptan, vandfri 99+%, pakket under Argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11400780
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400780 1 L -
11490770 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11400780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044457.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.70 DKK
    640.65 DKK / 1 L
    Spare 72.05 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100,21 g/mol
n-heptan bruges i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel og GC-analyse, HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Anvendes som en primær referencestandard til at bestemme slagværdien for karburatorbrændstoffer og opløsningsmidler, især for vegetabilske olier, lavtemperaturtermometre, kalibreringer og polymerisationsreaktionsmedier. Hydroisomeriseringen af n-heptan til dannelse af diforgrenede og triforgrenede produkter, der er nyttige til fremstilling af højoktanbenzin. vand/AOT/n-heptan mikroemulsioner spiller en væsentlig rolle for syntese, størrelseskontrol og passivering af CdS nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptane
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -91 °C
Navn note Vandfri
Farve Farveløs
Tæthed 0.684 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −4 °C (24 °F)
Lugt Petroleum-lignende
Emballage ChemSeal™ Flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3877
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Kogepunkt 97 °C til 99 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 100.21
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane