Få mere at vide
n-Heptan, 99%
Artikelnummer. 11438727
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438727 500 mL -
11448727 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11438727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19894.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.94 DKK
    280.65 DKK / 500ml
    Spare 31.29 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100,21 g/mol
Det bruges i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel og GC-analyse, HPLC, spektrofotometri og miljøtestning. Anvendes som en primær referencestandard til at bestemme slagværdien for karburatorbrændstoffer og opløsningsmidler, især for vegetabilske olier, lavtemperaturtermometre, kalibreringer og polymerisationsreaktionsmedier. Hydroisomeriseringen af n-heptan til dannelse af diforgrenede og triforgrenede produkter, der er nyttige til fremstilling af højoktanbenzin. vand/AOT/n-heptan mikroemulsioner spiller en væsentlig rolle for syntese, størrelseskontrol og passivering af CdS nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i maling og belægninger, som gummicementopløsningsmiddel og GC-analyse, HPLC, spektrofotometri og miljøtestning. Anvendes som en primær referencestandard til at bestemme slagværdien for karburatorbrændstoffer og opløsningsmidler, især for vegetabilske olier, lavtemperaturtermometre, kalibreringer og polymerisationsreaktionsmedier. Hydroisomeriseringen af n-heptan til dannelse af diforgrenede og triforgrenede produkter, der er nyttige til fremstilling af højoktanbenzin. vand/AOT/n-heptan mikroemulsioner spiller en væsentlig rolle for syntese, størrelseskontrol og passivering af CdS nanopartikler.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -91°C
Tæthed 0.684
Mængde 500 mL
Flammepunkt −4°C (24°F)
Lugt Petroleum-like
Brydningsindeks 1.3877
FN nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Kogepunkt 97°C to 99°C
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formel vægt 100.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane