Få mere at vide
n-Heptan, 99+%, for spektroskopi
Artikelnummer. 10559472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559472 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10542574 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10559472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    427.62 DKK / 500ml
    Spare 13.38 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptane
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -91,0 °C
Absorbans 0,01 maks. ved 240 nm, 0,01 maks. ved 250 nm, 0,01 max. ved 260 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 230 nm, 0,15 maks. ved 220 nm, 0,4 max ved 210 nm, 1 maks. ved 197 nm, 1 maks. ved 200 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6830g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −4 °C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3850 til 1,3890
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.683
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Damptryk Damptryk: 48 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,4 mPa (20 °C)
Vand 0,03% Max.
Beilstein 01, 154
Merck Index 15, 4694
Kogepunkt 98,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 100.2
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi