Få mere at vide
n-heptan, 99%, Optima™ til HPLC og GC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11453393 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11453393 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11453393 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0106/17X
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Høj renhed og alsidigt opløsningsmiddel velegnet til HPLC, spektrofotometri og pesticidresteranalyse
  • Screenet for fluorescerende kontaminanter og UV-absorberende kontaminanter i intervallet 197-300nm, for at reducere interferenser for jævnere basislinjer
  • Testet af GC-ECD for at sikre minimumsniveauer af halogenerede rester (≤ 10 ng/L) for at demonstrere egnethed til pesticidanalyse
  • Filtreret gennem et sub-mikron filter for at fjerne partikler
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptane
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Smeltepunkt -91 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 48 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,4 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 98 °C
Formel vægt 100,2 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.