Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptane |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,688 g/cm3 ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Formel vægt | 100.21 |