Få mere at vide
n-heptan, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10388402
Brand: Thermo Scientific Acros 383790050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-82-5
Molekylær formel C7H16
Molekylvægt (g/mol) 100.21
MDL nummer MFCD00009544
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC navn heptan
SMIL CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptane
Smeltepunkt -91.0°C
Farve Farveløs til gul
Surhed 0.003 meq/g max.
Tæthed 0.6830g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Mængde 5 L
Flammepunkt −4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3850 to 1.3890
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 20ppm max.
Specifik vægtfylde 0.683
Lineær formel CH3(CH2)5CH3
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Vand 0.05% max.
Merck Index 15, 4694
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vægt 100.2
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.