Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptane |
| Smeltepunkt | -91,0 °C |
| Navn note | Vand <30 ppm |
| CAS min % | 99.0 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.6830g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | −4 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Heptane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.