Få mere at vide
n-heptan≥ 99,5 %, ChromAR™ til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15733872
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
15733872 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15733872 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 513925
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Velegnet til væskekromatografi og UV-spektrofotometri
  • Ultraviolet absorption (1,00 cm celle vs. vand):
    • ved maks. 210 nm. 1.0
    • ved max 220 nm. 0,1
    • ved maks. 230 nm. 0,02
    • ved maks. 240 nm. 0,01
    • ved maks. 250 nm. 0,005
Tekniske data
CAS 142-82-5
Surhed max. 0.0005 meq/g
Tæthed 0.68 g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt -4°C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 0.0005%
Analyseprocentområde min. 99.5%
Molekylær formel C7H16
MDL nummer MFCD00009544
FN nummer 1206
Vand max. 0.01%
Kogepunkt 98°C
InChI nøgle IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCC
IUPAC navn heptan
Molekylvægt (g/mol) 100.21
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.