Få mere at vide
n-heptan 95%, ChromAR™ til HPLC, Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 142-82-5 |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | C7H16 |
| MDL nummer | MFCD00009544 |
| InChI nøgle | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCCCC |
| IUPAC navn | heptan |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.21 |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.