Få mere at vide
N-Heptafluorobutyryl-Imidazole, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794941 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic container
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794941 5 g Plastic container 5g
1 options
Artikelnummer. 10794941 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0095/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 32477-35-3
Smeltepunkt 10°C
Farve Colorless
Kogepunkt 158°C
Emballage Plastic container
Molekylær formel C7H3F7N2O
MDL nummer 14503
Mængde 5 g
Synonym n-heptafluorobutyrylimidazole, 1-heptafluorobutyryl imidazole, heptafluorobutyrylimidazole, n-heptafluorobutyryl imidazole, hfbi, 1-perfluorobutyryl imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-1h-imidazol-1-yl butan-1-one, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl-1h-imidazole, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-yl butan-1-one, 1h-imidazole, 1-2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl
InChI nøgle MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN(C=N1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-imidazol-1-ylbutan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 264.103
PubChem CID 94431
Formel vægt 264.1g/mol
Fysisk form Liquid