missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Heptadecane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 629-78-7 |
| Smeltepunkt | 22°C |
| Tæthed | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 302°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)15CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009002 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | n-Heptadecane, n-Heptadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.47 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?