Artikelnummer. 11994391
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
11994391
500 mL
Glasflaske
500ml
10656742
25 mL
Glasflaske
25ml
10265960
100 mL
Glasflaske
100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
11994391
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
156245000
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-78-7 | C17 H36 | 240,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
629-78-7
Molekylær formel
C17 H36
Molekylvægt (g/mol)
240.47
InChI nøgle
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID
12398
ChEBI
CHEBI:16148
IUPAC navn
heptadecan
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Heptadecane
Smeltepunkt
22,0 °C til 24,0 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
0.7780g/mL
Kogepunkt
302,0 °C
Flammepunkt
148 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98,5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )1 5 CH3
Brydningsindeks
1,4350 til 1,4370
Mængde
500 mL
Beilstein
01,173
Specifik vægtfylde
0.778
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt
240.47
Procent renhed
99%
Fysisk form
Væske efter smeltning
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?