Få mere at vide
n-Heptadecane, 99%
Artikelnummer. 11333907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333907 100 g 100g
11343907 25 g 25g
11323907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11333907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031551.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240,475 g/mol
n-heptadecan bruges som en intern standard til at studere den første direkte sammenligning af kava lacton ekstraktionseffektivitet. Det spiller en vigtig rolle som et suspenderet opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktion og koncentration af æterisk olie. Det bruges som en forløber i produktionen af iminoctadintriacetat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-78-7
Molekylær formel C17H36
Molekylvægt (g/mol) 240.475
MDL nummer MFCD00009002
InChI nøgle NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC navn heptadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptadecane
Smeltepunkt 22°C
Tæthed 0.778 g/mL
Kogepunkt 302°C
Brydningsindeks 1.4369
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 240.48
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane