Få mere at vide
n-Heptadecane, 99%
Beskrivelse
n-heptadecan bruges som en intern standard til at studere den første direkte sammenligning af kava lacton ekstraktionseffektivitet. Det spiller en vigtig rolle som et suspenderet opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktion og koncentration af æterisk olie. Det bruges som en forløber i produktionen af iminoctadintriacetat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Heptadecane |
| Smeltepunkt | 22 °C |
| Tæthed | 0.778 g/mL |
| Kogepunkt | 302 °C |
| Brydningsindeks | 1.4369 |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 240.48 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |
Sikkerhed og håndtering
- n-Heptadecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane