Få mere at vide
N-heptadecane, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106503
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31106503 1 kg
31094694 5 g
31102372 25 g
31098547 100 g
31093503 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31106503 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1444301000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-heptadecane
CAS 629-78-7
Molekylær formel C17H36
MDL nummer MFCD00009002
Mængde 1 kg
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 240.47
Procent renhed 99%