Få mere at vide
n-Heptadecan, 99,5 %
Artikelnummer. 11425250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425250 5 g 5g
11415250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044514.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240,475 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-78-7
Molekylær formel C17H36
Molekylvægt (g/mol) 240.475
MDL nummer MFCD00009002
InChI nøgle NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC navn heptadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptadecane
Smeltepunkt 22 °C
Tæthed 0.7783 g/mL
Kogepunkt 302 °C
Brydningsindeks 1.4369
Mængde 5 g
Formel vægt 240.48
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystallinsk