Få mere at vide
n-heptacosan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322057
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11322057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07796.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 593-49-7 | C27H56 | 380.745 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-49-7
Molekylær formel C27H56
Molekylvægt (g/mol) 380.745
MDL nummer MFCD00009862
InChI nøgle BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptacosane, unii-vp371w2gjs, vp371w2gjs, hexacosane, methyl, acmc-1aog8, qspl 047, qspl 073, heptacosane, analytical standard, ch3-ch2 25-ch3, heptacosane gc
PubChem CID 11636
ChEBI CHEBI:32941
IUPAC navn heptacosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptacosane
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Kogepunkt 270°C (15 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Mængde 250 mg
Beilstein 1706242
Formel vægt 380.74
Procent renhed 97%