Få mere at vide
n-Heptacosane 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315808
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315808 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315808 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14122300HE100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heptacosane
CAS 593-49-7
Analyt- eller komponentnavne n-Heptacosane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H56
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Heptacosane, n-Heptacosane
InChI formel InChI=1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn heptacosane
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Molekylvægt (g/mol) 380.73
Mængde 1 ml
Formel vægt 380.4382 g/mol