Få mere at vide
n-Heneicosane-d44, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heneicosane-D44 |
| CAS | 39756-37-1 |
| Molekylær formel | C21 D44 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Heneicosane-d44 (9 CI), n-Heneicosane-d44, Heneicosane-D44 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,21-tetratetracontadeuteriohenicosane |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.845 |
| Formel vægt | 340.62 g/mol |
| Vis mere |