Få mere at vide
n-Heneicosane, 99%
Artikelnummer. 11395149
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395149 5 g 5g
11385149 1 g 1g
11305159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11395149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18198.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296,583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-94-7
Molekylær formel C21H44
Molekylvægt (g/mol) 296.583
MDL nummer MFCD00009346
InChI nøgle FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC navn henicosane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heneicosane
Smeltepunkt 39 °C til 43 °C
Tæthed 0.792
Kogepunkt 100 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 1748500
Formel vægt 296.58
Procent renhed 99%