Få mere at vide
n-Heneicosane, 99%
Artikelnummer. 11385149
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385149 1 g 1g
11395149 5 g 5g
11305159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11385149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18198.03
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 629-94-7
Molekylær formel C21H44
Molekylvægt (g/mol) 296.583
MDL nummer MFCD00009346
InChI nøgle FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC navn henicosane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale n-Heneicosane
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Tæthed 0.792
Kogepunkt 100°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 1748500
Formel vægt 296.58
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.