Få mere at vide
n-Heneicosane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108352
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31108352 5 g
31101144 25 g
31104688 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31108352 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1444275g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Heneicosane
CAS 629-94-7
Molekylær formel C21H44
MDL nummer MFCD00009346
Mængde 5 g
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 296.57
Procent renhed 98%