Få mere at vide
N-Guanylurea sulfate, 97%
Artikelnummer. 11429406
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429406 10 g 10g
11439406 50 g 50g
11449406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19106.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-01-5
Molekylær formel C4H12N8O2·H2SO4
MDL nummer MFCD00035565
Synonym Dicyanodiamidine sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Guanylurea sulfate
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 6099371
Merck Index 14,3093
Formel vægt 302.27
Procent renhed 97%