Få mere at vide
N-glycylglycin, TRC
Artikelnummer. 30008257
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30008257 5 g
1 options
Artikelnummer. 30008257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7184605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H8 N2 O3
Synonym Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMIL NCC(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Mængde 5 g
Formel vægt 132.0535
Procent renhed >95%